주요 문서
Z174440
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation apparatus
Standard head
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
일반 설명
Threaded 24/40 joints. 100 mL two-neck flask and 50 mL recovery flask.
Replacement parts:
Z174459 - Standard head
Z247839 - Jacketed head
Z174491 - Receiver flask, 50 mL
Z174483 - Two-neck flask, 100 mL
Z405531 - Two-neck flask, 250 mL
Z174475 - Gas-inlet adapter
Z174467 - Gas-inlet tube
Please note: Purchase thermometer separately (Z252980)
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)