주요 문서
SYND171014
Synthware Vigreux vacuum jacketed micro distillation head
joint: ST/NS 14/20, thermometer joint: ST/NS 10/18, immersion depth 25 mm
동의어(들):
Synthware D171014, Short path head
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
조인트
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
제조업체/상표
D171014
침적 깊이
25 mm
일반 설명
Synthware distillation head features a Vigreux column jacketed to improve distillation performance. The standard taper joint (10/18) accommodates a thermometer.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)