주요 문서
SYNF234030C
Synthware chromatography column with vacuum connection and fritted disk
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 40 mm × 300 mm, Disc porosity: coarse
동의어(들):
Synthware F234030C, glass chromatography column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
Grade
for chromatography
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F234030C
O.D. × L
40 mm × 300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Short column with lower 24/40 joint and hose connection for vacuum. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)