주요 문서
SYNF351430M
Synthware fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: medium
동의어(들):
Synthware F351430M, Filter tubes with fritted disc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
glass tube
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F351430M
디스크 O.D.
30 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With two 2 mm glass stopcocks having constant pressure retention devices.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)