Key Documents
SYNF364019M
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 40 mm, porosity: medium
동의어(들):
Synthware F364019M, glass filter funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F364019M
용량
60 mL
60 mL
프릿 O.D.
40 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.