주요 문서
SYNF364014C
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 40 mm, porosity: coarse
동의어(들):
Synthware F364014C, glass filter funnel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F364014C
용량
60 mL
60 mL
프릿 O.D.
40 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)