Key Documents
SYNF424450
Synthware three neck round bottom flask with bottom outlet
500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F424450, 3-neck round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks; with bottom outlet)
조인트
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F424450
용량
50 mL
500 mL
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Lower outlet is a 4 mm straight bore PTFE stopcock.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.