주요 문서
SYNGL14
Synthware Nylon cap with PTFE faced silicone liner
GL 14
동의어(들):
Synthware GL14, tube cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware GL14
피팅
GL 14
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Replacement caps for use with Solid Phase Reaction Vessels, with PTFE protected Silicone Septum.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)