주요 문서
CLS139525SS
Corning® Silicone Septa
for use with GL25 Open Top PBT Screw Cap
동의어(들):
Corning cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
material
natural
무균
non-sterile
포장
pack of 10
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The Corning silicone septa fit into open top PBT caps (CLS139525HTSC) with GL25 threads to allow for aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle. They can be autoclaved at 121deg. C or dry heat sterilized at up to 180 deg. C.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)