제조업체/상표
Synthware V150500
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reaction Vessel constructed of borosilicate glass to accommodate immersion well. With #50 internal thread at top which accepts a RC50 bushing and Viton® O-ring to form a compression seal with the immersion well, one 14/20 joint for sparger tube, one 24/40 vertical joint for condenser and one #7 internal thread side arm for thermometer. Complete with quartz immersion well, caps and O-rings.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.