제조업체/상표
Synthware V190390
길이
390 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Double-walled quartz immersion well for use with V150500 reactor and lamp. A small diameter inner tube extends down the annular space to insure flow of coolant from bottom of well upward to outlet. Well is used with RC50 Nylon Bushing with Viton® O-ring to form a compression type seal with threaded vessels. Well offers a greaseless connection and can be adjusted to desired height .The lack of the ground joint means easier dismantling since there is no freezing.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.