주요 문서
SYNV200100
Synthware micro Dewar vacuum trap
100 mL, stopcock: PTFE
동의어(들):
Synthware V200100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware V200100
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Small scale dry ice, Dewar style trap. The dry-ice chamber is 40 mm I.D.× 60 mm in length. Choice PTFE stopcock for grease-free operation.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)