주요 문서
SYNV391557
Synthware vacuum trap with #15 o-ring joints
body O.D. 57 mm, body L 300 mm
동의어(들):
Synthware V391557
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
제조업체/상표
V391557
본체 길이
300 mm
본체 O.D.
57 mm
일반 설명
Synthware vacuum trap is designed to be used with manifolds with #15 O-Ring joint. The seal between upper and lower parts is made with a 57mm flat O-ring flange.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)