주요 문서
T14206
Sigma-Aldrich
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
96%
동의어(들):
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
Beilstein:
82338
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
96%
Quality Level
분석
96%
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12CC=CC[C@@]1([H])C(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
InChI key
CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
352.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
178.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1