주요 문서
8.00742
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
for synthesis
동의어(들):
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8O3
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-605-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.00021 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
flakes
autoignition temp.
400 °C
효능
5410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101.4 °C
전이 온도
flash point 156 °C
solubility
29.4 g/L
density
1.36 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
312.8 °F
Flash Point (°C)
156 °C