Key Documents
T303186
5-[(E)-2-(2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]NAPHTHALEN-8-YL)ETHENYL]-2,3-DIHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]NAPHTHALENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C28H24
CAS Number:
Molecular Weight:
360.503
MDL number:
기타 정보