주요 문서
T68403
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
98%
동의어(들):
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
196.20
Beilstein:
395163
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
bp
163-165 °C/10 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)