주요 문서
W202118
Sigma-Aldrich
Allyl butyrate
≥98%, FG
동의어(들):
Allyl butanoate, Butanoic acid 2-propen-1-yl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.17
FEMA Number:
2021
EC Number:
유럽평의회 번호:
280
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.054
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
green; waxy; fruity; sweet
Grade:
FG
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; waxy; fruity; sweet
SMILES string
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI key
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)