주요 문서
W225002
Sigma-Aldrich
(−)-Carvyl acetate
mixture of cis and trans, ≥98%, FG
동의어(들):
(1RS,5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.27
FEMA Number:
2250
Beilstein:
2330666
EC Number:
유럽평의회 번호:
2063
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.215
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
green; minty; sweet
Grade:
FG
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
광학 활성
[α]20/D -50°, neat
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
77-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; minty; sweet
SMILES string
CC(=C)C1CC=C(C)C(C1)OC(C)=O
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h5,11-12H,1,6-7H2,2-4H3
InChI key
YTHRBOFHFYZBRJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)