주요 문서
W251820
Sigma-Aldrich
Geranyl isovalerate
natural (US), ≥95%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.37
FEMA Number:
2518
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
09.453
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
279 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
SMILES string
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
InChI key
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)