Key Documents
W267215
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
natural, ≥96%, FG
동의어(들):
Anisylacetone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
FEMA Number:
2672
Beilstein:
1869592
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
7.029
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Grade
FG
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥96%
refractive index
n20/D 1.519 (lit.)
bp
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; floral; raspberry; sweet
SMILES string
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)