Key Documents
W257525
Sigma-Aldrich
Hexyl octanoate
natural (US), ≥97%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)6CO2(CH2)5CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
228.37
FEMA Number:
2575
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.113
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
307 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; berry; green; waxy; fruity
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-10-12-14(15)16-13-11-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
PBGWNXWNCSSXCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup