주요 문서
W349909
Sigma-Aldrich
Hexyl 2-methylbutanoate
≥95%, FCC, FG
동의어(들):
Hexyl 2-methylbutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(CH3)CO2(CH2)5CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.29
FEMA Number:
3499
EC Number:
유럽평의회 번호:
4132
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.507
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
217-219 °C (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; green; spicy; fruity; waxy; tropical
SMILES string
CCCCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
YUECNVSODFDKOQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)