주요 문서
W272302
Sigma-Aldrich
Methyl β-naphthyl ketone
≥99%, FCC, FG
동의어(들):
2-Acetonaphthone, 2′-Acetonaphthone, 2-Acetylnaphthalene, Methyl 2-naphthyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H7COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
FEMA Number:
2723
Beilstein:
774965
EC Number:
유럽평의회 번호:
147
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.013
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥99%
bp
300-301 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
orange; floral; sweet
SMILES string
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
InChI key
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Methyl β-naphthyl ketone can be used as a flavoring agent for its orange blossom like odor.
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
334.4 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
168 °C - DIN 51758
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dictionary of Food ingredients, 90-90 (2013)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their