주요 문서
W275301
Sigma-Aldrich
Methyl isovalerate
≥99%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH2COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
FEMA Number:
2753
Beilstein:
1699922
EC Number:
유럽평의회 번호:
457
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.462
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
apple; fruity; sweet
Grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; fruity; sweet
SMILES string
COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
57.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)