주요 문서
W353600
Sigma-Aldrich
Dimethyl disulfide
natural, ≥98%, FG
동의어(들):
DMDS, Methyl disulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SSCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
94.20
FEMA Number:
3536
Beilstein:
1730824
EC Number:
유럽평의회 번호:
2175
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.026
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
broccoli
sugar cane
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98%
autoignition temp.
>572 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
SMILES string
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
InChI key
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Upper respiratory tract
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
59.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
15 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)