생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
redistilled
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
분석
≥99%
autoignition temp.
402 °F
expl. lim.
19.7 %
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubility
alcohol: 1 mL/mL, clear to slightly hazy (Ethanol)
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cabbage; green; onion; vegetable; sulfurous; tomato
SMILES string
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Maoa(29253)
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-32.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-36 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves