주요 문서
W295205
Sigma-Aldrich
3-Propylidenephthalide
mixture of cis and trans isomers, ≥96%, FG
동의어(들):
3-Propylidene-1(3H)-isobenzofuranone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.20
FEMA Number:
2952
EC Number:
유럽평의회 번호:
494
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
10.005
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥96%
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
bp
170 °C/12 mmHg (lit.)
mp
5 °C (lit.)
density
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
propylidene phthalide
감각 수용성의
spicy; herbaceous; warm
SMILES string
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
InChI key
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)