주요 문서
W318302
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-methylpyrazine
≥99%, FCC, FG
동의어(들):
Almond pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
FEMA Number:
3183
EC Number:
유럽평의회 번호:
2266
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
14.126
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
almond; green; nutty
Grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
almond; green; nutty
SMILES string
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)