주요 문서
W318844
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furanthiol
natural, 1% in Sunflower oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6OS
CAS Number:
Molecular Weight:
114.17
FEMA Number:
3188
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
13.055
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Grade
Halal
Kosher
natural
vapor density
>1 (vs air)
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
meaty; roasted; sulfurous
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
InChI key
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)