문서
W330507
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
≥98%, FG
동의어(들):
coffee dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H7(=O)2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.15
FEMA Number:
3305
EC Number:
유럽평의회 번호:
2311
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.080
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥98%
bp
69-72 °C/1 mmHg (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
bread; burnt; caramel; coffee; maple
SMILES string
CC1CCCC(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable