주요 문서
W335908
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
동의어(들):
DL-2-Methylbutyric acid 2-methylbutyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH(CH3)C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
FEMA Number:
3359
EC Number:
유럽평의회 번호:
10773
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.516
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; green; waxy; fruity; sweet
SMILES string
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI key
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
152.6 °F
Flash Point (°C)
67 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)