주요 문서
W347507
Sigma-Aldrich
Trithioacetone
≥99%, FG
동의어(들):
2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-s-trithiane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H18S3
CAS Number:
Molecular Weight:
222.43
FEMA Number:
3475
EC Number:
유럽평의회 번호:
2334
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
15.009
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24 °C (lit.)
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
berry; burnt; green; earthy; sulfurous
SMILES string
CC1(C)SC(C)(C)SC(C)(C)S1
InChI
1S/C9H18S3/c1-7(2)10-8(3,4)12-9(5,6)11-7/h1-6H3
InChI key
NBNWHQAWKFYFKI-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Taste at 0.35-0.50 ppm
기타 정보
Natural occurrence: Roast beef.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
206.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
97 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 42-42 (1999)