W356905
2-Methyl-3(5 or 6)-ethoxypyrazine
mixture of isomers, 99%, FG
동의어(들):
2-Ethoxy-3(5 or 6)-methylpyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
FEMA Number:
3569
EC Number:
유럽평의회 번호:
11921
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
14.067
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
99%
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
nutty
SMILES string
CCOc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-10-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
MMKWCKGYULOKET-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter