주요 문서
W370401
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol
≥97%
동의어(들):
2,6-dimethoxy-p-cresol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-methylsyringol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H2(OCH3)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
168.19
FEMA Number:
3704
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
4.053
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥97%
bp
145-146 °C/14 mmHg (lit.)
mp
37-42 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
medicinal; smoky; spicy; woody; phenolic
SMILES string
COc1cc(C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-4-7(11-2)9(10)8(5-6)12-3/h4-5,10H,1-3H3
InChI key
ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)