Key Documents
W324000
Sigma-Aldrich
o-Toluenethiol
≥97%, FG
동의어(들):
2-Methylbenzenethiol, o-Thiocresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SH
CAS Number:
Molecular Weight:
124.20
FEMA Number:
3240
EC Number:
유럽평의회 번호:
2272
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.027
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
bacon; meaty; sulfurous
SMILES string
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI key
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, o-toluenethiol, CAS Registry Number 137-06-4.: This study conducted a safety assessment of o-toluenethiol as a fragrance ingredient.(Api et al., 2024).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.4 °F
Flash Point (°C)
63 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter