About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.28
FEMA Number:
4026
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.316
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
Grade:
FG
Agency:
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
추천 제품
Grade
FG
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
SMILES string
O(Cc1ccccc1)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-5-10-13(14)15-11-12-8-6-4-7-9-12/h4,6-9H,2-3,5,10-11H2,1H3
InChI key
HRSXWUSONDBHSP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.