주요 문서
W412333
Sigma-Aldrich
(E)-Geranyl valerate
≥97%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.37
FEMA Number:
4123
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.150
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; pineapple; rose
InChI
1S/C15H26O2/c1-5-6-10-15(16)17-12-11-14(4)9-7-8-13(2)3/h8,11H,5-7,9-10,12H2,1-4H3/b14-11+
InChI key
CVSWGLSBJFKWMW-SDNWHVSQSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)