주요 문서
W407815
Sigma-Aldrich
N-Benzoylanthranilic acid
≥97%, FG
동의어(들):
2-(Benzoylamino)benzoic acid, Dianthramid B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
241.24
FEMA Number:
4078
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
플래비스(Flavis) 번호:
16.087
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity
SMILES string
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H11NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-9H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
WXVLIIDDWFGYCV-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)