생물학적 소스
rabbit (recombinant)
Quality Level
재조합
expressed in HEK 293 cells
결합
unconjugated
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1L2, monoclonal
recombinant monoclonal
설명
1L2 Clone
제품 라인
ZooMAb® learn more
양식
lyophilized
분자량
calculated mol wt 251.91 kDa
observed mol wt ~270 kDa
종 반응성
mouse, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
기술
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunofluorescence: suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
동형
IgG
UniProt 수납 번호
환경친화적 대안 카테고리
, Aligned
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rat ... Cspg4;Ng2(81651)
일반 설명
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
특이성
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution representative lot detected NG2 in rat brain tissue sections.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
친환경적인 대안 ZooMAb® 재조합항체를 이용하여 지속 가능한 연구가 가능합니다. BSA 및 캐리어가 없는 이러한 항체들은 최소한의 포장으로 배송되며 성능의 손상 없이 최대의 안정성을 제공합니다.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.