결합
CY3 conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1A4, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~42 kDa
종 반응성
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
저장 조건
protect from light
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tonsil or appendix
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
응용 분야
research pathology
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
Flow cytometry/Cell sorting (2 papers)
Immunocytochemistry (3 papers)
Immunofluorescence (13 papers)
Immunohistochemistry (27 papers)
Western Blotting (2 papers)
IHC analysis of x-gal stained muouse cardiac tissue was performed using the primary antibody, mouse monoclonal anti-smooth muscle actin to identify myofibroblasts.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
구조, 클래스, 면역글로불린의 정상 범위에 관한 기술 정보 등 항체 작업의 기본 원칙에 대해 알아보십시오.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.