생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR part 172.515
vapor density
3.01 (vs air)
분석
≥99%
expl. lim.
22 %
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
density
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fishy
SMILES string
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
InChI key
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
44.6 °F
Flash Point (°C)
7 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.