주요 문서
W471912
Sigma-Aldrich
Succinic acid
greener alternative
natural, ≥99%, FG
동의어(들):
Butanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH2CH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
118.09
FEMA Number:
4719
Beilstein:
1754069
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
8.024
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1091
분석
≥99%
형태
crystals
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
water: 83 g/L at 25 °C
density
1.564 g/cm3 at 15 °C
양이온 미량물
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
acidic; sour
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)