주요 문서
W6632
D-Glucose-1,2-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
동의어(들):
Dextrose-1,2-13C2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C4H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
182.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
광학 활성
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
질량 이동
M+2
저장 온도
15-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)