주요 문서
W700211
Sigma-Aldrich
Potassium benzoate
≥99%, FG
동의어(들):
Benzoic acid potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COOK
CAS Number:
Molecular Weight:
160.21
Beilstein:
3719165
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
E 번호:
E212
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
odorless
Grade:
FG
Halal
Kosher
식품 알레르기항원:
no known allergens
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥99%
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.K/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)