주요 문서
W800411
Sigma-Aldrich
Methyl cyclomyrcetone
mixture of isomers, ≥90%
동의어(들):
7-Acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnaphthalene, Patchouli ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 2-Acetyl-2,3,8,8-tetramethyloctalin, Iso E Super
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H26O
CAS Number:
Molecular Weight:
234.38
Beilstein:
1961701
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
Grade
Fragrance grade
Halal
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
분석
≥90%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cedar; woody; phenolic
SMILES string
O=C(C1(C(CC2=C(C(CCC2)(C)C)C1)C)C)C
InChI
1S/C16H26O/c1-11-9-13-7-6-8-15(3,4)14(13)10-16(11,5)12(2)17/h11H,6-10H2,1-5H3
InChI key
FVUGZKDGWGKCFE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)