material
colorless tube
설명
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
특징
cap
neck thread push fit
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Wilmad WG-3000-4-SJ
파라미터
600 MHz frequency
길이
103.5 mm
O.D.
3.0 mm
챔버
60 μm
튜브 직경
3 mm
벽 두께
0.43 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Wilmad NMR tubes with authentic Bruker® SampleJet™ caps without code, up to 600 MHz. Do not use with ceramic spinners.
법적 정보
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객