주요 문서
WIMWG10007SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 178 mm, cap, O.D. 5.0 mm
동의어(들):
nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
설명
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
특징
cap
neck thread push fit
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Wilmad WG-1000-7-SJ
파라미터
600 MHz frequency
길이
178 mm
O.D.
5.0 mm
챔버
60 μm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.43 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Wilmad NMR tubes with authentic Bruker® SampleJet caps without code, up to 600 MHz. Do not use with ceramic spinners.
애플리케이션
Bruker® SampleJet NMR tubes have been used in NMR experiments to determine the structures of Echinochrome A oxidative degradation products.
특징 및 장점
  • The average camber of 60 microns ensure clear spectral results for small molecule samples (MW<250) up to 600 MHz.
  • These NMR tubes are designed for routine use in most low to mid-field nuclear magnetic resonance (NMR) spectrometers.
  • Assured to fit tightly in the spinner turbine, providing reliable and accurate measurements.
법적 정보
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Isolation and Structure Determination of Echinochrome A Oxidative Degradation Products
Natalia P Mishchenko , et al.
Journal of Separation Science, 25(20) (2020)