material
soda-lime glass
무균
non-sterile
특징
graduations: no
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
BRAND 747720
BRAND
Sigma-Aldrich 747720
용량
2 mL
~2 mL
팁 길이 × I.D. × O.D.
120 mm × 1.0 mm × 7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Soda-lime-glass (ISO 7712). Long drawn-out capillary tip. Suction end with constriction for a cotton plug.
기타 정보
BR747720 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객