주요 문서
S6268
Sigma-Aldrich
Sigma Pasteur pipettes
non-plugged, L 9 in.
동의어(들):
Pasteur Pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
material
glass
무균
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
특징
graduations: no
포장
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이
9 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Sigma Pasteur pipettes have been used to transfer embryos and manipulate human embryonic stem cell lines (hESC).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Derivation of Human Embryonic Stem Cell Lines from Poor Quality Embryos
Ronak S, et al.
Methods in Molecular Biology, 151?161-151?161 (2012)